Tisk…
4,4'-Biphenol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
168734-100G 168734-25G
SIAL168734-100GEA 12770 CZK
SIAL168734-100G SIAL168734-25G
4,4'-Biphenol, Sigma-Aldrich®
4,4'-Biphenol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002348
CAS číslo: 92-88-6
EINECS: 202-200-5