Tisk…
4,4'-Biphenol ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
B22240.14 B22240.22 B22240.36
B22240.14EA 2600 CZK
B22240.14 B22240.22 B22240.36
4,4'-Biphenol ≥99%
4,4'-Biphenol
Purity: 99% CAS No.: 92-88-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Odour: Odourless Melting Point: 279-285° Beilstein Reference: 1908886 MDL No.: MFCD00002348
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 279…285 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002348
CAS číslo: 92-88-6
EINECS: 202-200-5