Tisk…
4,4'-Biphenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diol, 4,4'-Dihydroxybiphenyl, Biphenyl-4,4'-diol
173670250 173671000 173670100 173672500
ACRO173670250EA 3210 CZK
ACRO173670250 ACRO173671000 ACRO173670100 ACRO173672500
4,4'-Biphenol 97%
4,4'-Biphenol
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 355 °C (1013 hPa)
Bod tání: 278…283 °C
Hustota: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002348
CAS číslo: 92-88-6
EINECS: 202-200-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 278 to 283 °C
GC ≥96.0 %