Tisk…
2,2'-Dihydroxybifenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
115819-100G 115819-500G
SIAL115819-100GEA 2360 CZK
SIAL115819-100G SIAL115819-500G
2,2'-Dihydroxybifenyl, Sigma-Aldrich®
2,2'-Dihydroxybifenyl
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 106…109 °C
Hustota: 1,342 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002210
CAS číslo: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0