2,2'-Dihydroxybifenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,2'-Biphenol, 2,2-Biphenol, Biphenyl-2,2'-diol
A14800.14
A14800.22
A14800.36
A14800.14EA
790
CZK
A14800.14
A14800.22
A14800.36
2,2'-Dihydroxybifenyl ≥99%
2,2'-Dihydroxybifenyl
Purity: 99%
CAS No.: 1806-29-7
Molecular Formula: C12H10O2
Formula Weight: 186.21
Flash Point: 154°(309°F)
Melting Point: 107-111°
Boiling Point: 314-316°
Beilstein Reference: 1638363
MDL No.: MFCD00002210
Vzorec:
C₁₂H₁₀O₂ MW: 186,21 g/mol Bod varu: 314…316 °C Bod tání: 107…111 °C Hustota: 1,34 Bod vzplanutí: 154 °C (309 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002210 CAS číslo: 1806-29-7 EINECS: 217-303-0 |