Tisk…
2,2'-Dihydroxybifenyl 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
151991000 151995000
ACRO151991000EA 1710 CZK
ACRO151991000 ACRO151995000
2,2'-Dihydroxybifenyl 99%
2,2'-Dihydroxybifenyl
Vzorec: C₁₂H₁₀O₂
Bod varu: 315 °C (1013 hPa)
Bod tání: 108…111 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 154 °C
MDL Number: MFCD00002210
CAS číslo: 1806-29-7
EINECS: 217-303-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 108 to 111 °C
Loss on drying ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤15 ppm