Tisk…
Bifenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, p-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
134341-100G 134341-5G
SIAL134341-100GEA 833 CZK
SIAL134341-100G SIAL134341-5G
Bifenyl-4-ol, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-4-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21
Bod varu: 321
Bod tání: 162
Hustota: 1.29 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002347
CAS číslo: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
Merck Index: 12,07459