Tisk…
Bifenyl-4-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: [1,1'-Biphenyl]-4-ol, 4-Hydroxydiphenyl, 4-Phenylphenol, p-Hydroxybiphenyl, 4-Hydroxybiphenyl
158710010 158712500
ACRO158710010EA 6620 CZK
ACRO158710010 ACRO158712500
Bifenyl-4-ol 97%
Bifenyl-4-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
MW: 170.21
Bod varu: 321
Bod tání: >163 °C
Bod vzplanutí: 165 °C
MDL Number: MFCD00002347
CAS číslo: 92-69-3
EINECS: 202-179-2
UN: 3077
Merck Index: 12,07459
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
GC ≥96.0 %
Residue after reduction ≤0.02 %