Tisk…
Biphenyl-3-ol 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
417660250 417660050
ACRO417660250EA 8200 CZK
ACRO417660250 ACRO417660050
Biphenyl-3-ol 90%
Biphenyl-3-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 300 °C (760 mmHg)
Bod tání: 72…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002294
CAS číslo: 580-51-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to pink to light brown Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 72 to 80 °C
GC ≥88 %
Isomer balance mainly para-isomer