Bifenyl-2-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl, 2-Hydroxybiphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ200
P28263-500G
P28263-2KG
SIALP28263-500GEA
2050
CZK
SIALP28263-500G
SIALP28263-2KG
Bifenyl-2-ol, Sigma-Aldrich®
Bifenyl-2-ol
Vzorec:
C₁₂H₁₀O MW: 170.21 Bod varu: 280…286 °C (1013 hPa) Bod tání: 56…58 °C Hustota: 1.213 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 138 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002208 CAS číslo: 90-43-7 EINECS: 201-993-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07458 |