Tisk…
Bifenyl-2-ol 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130760050 130765000 130760025
ACRO130760050EA 960 CZK
ACRO130760050 ACRO130765000 ACRO130760025
Bifenyl-2-ol 99+%
Bifenyl-2-ol
Vzorec: C₁₂H₁₀O
Bod varu: 280…286 °C (1013 hPa)
Bod tání: >56 °C
Hustota: 1,21 g/cm³
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002208
CAS číslo: 90-43-7
EINECS: 201-993-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07458
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 59 °C
GC ≥99.0 %