Tisk…
4-Phenylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A2898-1G A2898-5G
SIALA2898-1GEA 866 CZK
SIALA2898-1G SIALA2898-5G
4-Phenylaniline, Sigma-Aldrich®
4-Phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁N
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 55 °C
Hustota: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00007879
CAS číslo: 92-67-1
EINECS: 202-177-1
Merck Index: 12,01276