Tisk…
2-Phenylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20155.0010 8.20155.0050
8.20155.0010EA 1520 CZK
8.20155.0010 8.20155.0050
2-Phenylaniline for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁N
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007701
CAS číslo: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 169.23 g/mol
Boiling Point 298 - 300 °C
Flash Point 153 °C
Ignition Point 461 °C