Tisk…
2-Phenylaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
L05728.03 L05728.06
L05728.03EA 646 CZK
L05728.03 L05728.06
2-Phenylaniline 97%
2-Phenylaniline
Purity: 97% CAS No.: 90-41-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.23 Flash Point: 153°(307°F) Melting Point: 47-52° Boiling Point: 299° Beilstein Reference: 471874 MDL No.: MFCD00007701
Vzorec: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Bod varu: 299 °C
Bod tání: 47…52 °C
Bod vzplanutí: 153 °C (307 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007701
CAS číslo: 90-41-5
EINECS: 201-990-9