Tisk…
2-Phenylaniline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
103220050 103220250
ACRO103220050EA 920 CZK
ACRO103220050 ACRO103220250
2-Phenylaniline 98%
2-Phenylaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007701
CAS číslo: 90-41-5
EINECS: 201-990-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to purple Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %