4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21970.14
B21970.22
B21970.14EA
1610
CZK
B21970.14
B21970.22
4,4'-Diiodobiphenyl ≥99%
4,4'-Diiodobiphenyl
Purity: 99%
CAS No.: 3001-15-8
Molecular Formula: C12H8I2
Formula Weight: 406.00
Melting Point: 205-211°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00001057
Vzorec:
C₁₂H₈I₂ Bod tání: 205…211 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001057 CAS číslo: 3001-15-8 EINECS: 221-080-5 ADR: 9,II |