Tisk…
4-Fluorobiphenyl ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: PFB No. 3, 4-Fluoro-1,1-biphenyl
L07170.03 L07170.06
L07170.03EA 1300 CZK
L07170.03 L07170.06
4-Fluorobiphenyl ≥97%
4-Fluorobiphenyl
Purity: 97+% CAS No.: 324-74-3 Molecular Formula: C12H9F Formula Weight: 172.20 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 253° MDL No.: MFCD00011650
Vzorec: C₁₂H₉F
Bod varu: 253 °C
Bod tání: 72…76 °C
Hustota: 1,247 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011650
CAS číslo: 324-74-3
EINECS: 206-304-1