Tisk…
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Fluoro-1,1'-biphenyl, PFB No. 1
M-Clarity™ quality level = MQ100
102741-10G 102741-1G
SIAL102741-10GEA 4590 CZK
SIAL102741-10G SIAL102741-1G
2-Fluorobiphenyl, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobiphenyl
Vzorec: C₁₂H₉F
MW: 172.2
Bod varu: 248
Bod tání: 73…74 °C
Hustota: 1.2452 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00000317
CAS číslo: 321-60-8
EINECS: 206-290-7