Tisk…
Benzyl butyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
308501-1L 308501-250ML 308501-5ML
SIAL308501-1LEA 8260 CZK
SIAL308501-1L SIAL308501-250ML SIAL308501-5ML
Benzyl butyl phthalate, Sigma-Aldrich®
Benzyl butyl phthalate
Vzorec: C₁₉H₂₀O₄
Bod varu: 370 °C (1013 hPa)
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009440
CAS číslo: 85-68-7
EINECS: 201-622-7
UN: 3082
ADR: 9,III