Tisk…
Benzyl-4-hydroxybenzoate ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl 4-hydroxybenzoate, Benzylparaben, 4-Hydroxybenzoic acid benzyl ester, Benzyl Parahydroxybenzoate
A11735.09 A11735.18 A11735.36
A11735.09EA 1270 CZK
A11735.09 A11735.18 A11735.36
Benzyl-4-hydroxybenzoate ≥99%
Benzyl-4-hydroxybenzoate
Purity: 99% CAS No.: 94-18-8 Molecular Formula: C14H12O3 Formula Weight: 228.25 Melting Point: 110-114° Beilstein Reference: 2115995
Vzorec: C₁₄H₁₂O₃
Bod tání: 110…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016471
CAS číslo: 94-18-8
EINECS: 202-311-9