Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
Benzoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213810-100G-K
W213810-1KG-K
SIALW213810-100G-KEA
3770
CZK
SIALW213810-100G-K
SIALW213810-1KG-K
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoát
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ MW: 212,25 g/mol Bod varu: 323 °C (1013 hPa) Bod tání: 17…20 °C Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 158 °C (ot. pohárek) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS číslo: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 13,01129 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...