Tisk…
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzoic acid benzyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W213802-10KG-K W213802-1KG-K W213802-5KG-K
SIALW213802-10KG-KEA 7430 CZK
SIALW213802-10KG-K SIALW213802-1KG-K SIALW213802-5KG-K
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoát
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…20 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003075
CAS číslo: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129