Tisk…
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B9550-1L B9550-250ML B9550-500ML
SIALB9550-1LEA 11940 CZK
SIALB9550-1L SIALB9550-250ML SIALB9550-500ML
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoát
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…20 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003075
CAS číslo: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129