Tisk…
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Benzoic acid benzyl ester
B6630-1L B6630-250ML B6630-500ML
SIALB6630-1LEA 4120 CZK
SIALB6630-1L SIALB6630-250ML SIALB6630-500ML
Benzylbenzoát, Sigma-Aldrich®
Benzylbenzoát
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
Bod varu: 323 °C (1013 hPa)
Bod tání: 17…20 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003075
CAS číslo: 120-51-4
EINECS: 204-402-9
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,01129