4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
171250100
171250500
ACRO171250100EA
1820
CZK
ACRO171250100
ACRO171250500
4-Biphenylcarbonyl chloride 98%
4-Biphenylcarbonyl chloride
Vzorec:
C₁₃H₉ClO Bod varu: 195…200 °C (5 mmHg) Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000692 CAS číslo: 14002-51-8 EINECS: 237-804-8 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
Titration Argentometric | ≥97.5 % (ex Cl) |