Tisk…
Kyselina chlorovodíková 1,128% w/v zA
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
86132.290EA 1240 CZK
86132.290 86132.360
Kyselina chlorovodíková 1,128% w/v zA
Kyselina chlorovodíková
Vzorec: HCl
MW: 36.46 g/mol
MDL Number: MFCD00011324
CAS číslo: 7647-01-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay (w/v) 1.118 - 1.138 %