Tisk…
4-(Benzyloxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
123714-100G 123714-25G
SIAL123714-100GEA 2420 CZK
SIAL123714-100G SIAL123714-25G
4-(Benzyloxy)benzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-(Benzyloxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Bod varu: 366 °C (1013 hPa)
Bod tání: 70…72 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003387
CAS číslo: 4397-53-9
EINECS: 224-527-2