Tisk…
4-Phenylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
B34680-100G B34680-25G B34680-5G
SIALB34680-100GEA 6500 CZK
SIALB34680-100G SIALB34680-25G SIALB34680-5G
4-Phenylbenzaldehyde, Sigma-Aldrich®
4-Phenylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006947
CAS číslo: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3