Tisk…
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 4-Bromodiphenyl, PBB No. 3, 4-Bromobiphenyl
M-Clarity™ quality level = MQ100
281999-10G 281999-50G
SIAL281999-10GEA 1810 CZK
SIAL281999-10G SIAL281999-50G
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3), Sigma-Aldrich®
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Vzorec: C₁₂H₉Br
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 90…91 °C
Hustota: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000100
CAS číslo: 92-66-0
EINECS: 202-176-6