Tisk…
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Bromodiphenyl, PBB No. 3, 4-Bromobiphenyl
197980250 197981000
ACRO197980250EA 2630 CZK
ACRO197980250 ACRO197981000
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3) 99%
4-Bromobiphenyl (PBB No. 3)
Vzorec: C₁₂H₉Br
Bod varu: 310 °C (1013 hPa)
Bod tání: 89…92 °C
Hustota: 1,615 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000100
CAS číslo: 92-66-0
EINECS: 202-176-6
UN: 3077
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %