Tisk…
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: PBB No. 15
M-Clarity™ quality level = MQ100
229237-100G 229237-25G
SIAL229237-100GEA 3330 CZK
SIAL229237-100G SIAL229237-25G
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15), Sigma-Aldrich®
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15)
Vzorec: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 164 °C
Hustota: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000101
CAS číslo: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9,II