4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
PBB No. 15
A14139.18
A14139.30
A14139.18EA
1430
CZK
A14139.18
A14139.30
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) ≥98%
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15)
Purity: 98+%
CAS No.: 92-86-4
Molecular Formula: C12H8Br2
Formula Weight: 312.02
Melting Point: 164-169°
Boiling Point: 355-360°
UN No.: 3152
MDL No.: MFCD00000101
Vzorec:
C₁₂H₈Br₂ MW: 312 Bod varu: 355…360 °C Bod tání: 164…169 °C Hustota: 1.867 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000101 CAS číslo: 92-86-4 EINECS: 202-198-6 UN: 3152 ADR: 9 II |