Tisk…
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: PBB No. 15
212081000 212085000 212080250
ACRO212081000EA 2470 CZK
ACRO212081000 ACRO212085000 ACRO212080250
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15) 99%
4,4'-Dibromobiphenyl (PBB No. 15)
Vzorec: C₁₂H₈Br₂
MW: 312 g/mol
Bod varu: 357 °C (1013 hPa)
Bod tání: 165…169 °C
Hustota: 1,867 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000101
CAS číslo: 92-86-4
EINECS: 202-198-6
UN: 3152
ADR: 9,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 169 °C
GC ≥98.5 %