Tisk…
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: PBB No. 2
M-Clarity™ quality level = MQ100
255386-1G 255386-5G
SIAL255386-1GEA 2140 CZK
SIAL255386-1G SIAL255386-5G
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2), Sigma-Aldrich®
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
Vzorec: C₁₂H₉Br
MW: 233,11 g/mol
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,41 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000082
CAS číslo: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9