Tisk…
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: PBB No. 2
339100010 339100050
ACRO339100010EA 1980 CZK
ACRO339100010 ACRO339100050
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2) 97%
3-Bromobiphenyl (PBB No. 2)
Vzorec: C₁₂H₉Br
Bod varu: 299 °C (1013 hPa)
Bod tání: 9 °C
Hustota: 1,398 g/cm³
Bod vzplanutí: 110 °C
MDL Number: MFCD00000082
CAS číslo: 2113-57-7
EINECS: 218-304-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6380 to 1.6420 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %