2-Bromobiphenyl (PBB No. 1) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
2-Bromobiphenyl, PBB No. 1, 2-Bromodiphenyl
B21840.03
B21840.06
B21840.14
B21840.03EA
1070
CZK
B21840.03
B21840.06
B21840.14
2-Bromobiphenyl (PBB No. 1) ≥98%
2-Bromobiphenyl (PBB No. 1)
Purity: 98%
CAS No.: 2052-07-5
Molecular Formula: C12H9Br
Formula Weight: 233.12
Flash Point:
Vzorec:
C₁₂H₉Br Bod varu: 298 °C Bod tání: 0…2 °C Hustota: 1,376 Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000065 CAS číslo: 2052-07-5 EINECS: 218-141-3 |