Tisk…
4-Phenylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
196231-10G 196231-50G
SIAL196231-10GEA 2020 CZK
SIAL196231-10G SIAL196231-50G
4-Phenylcyclohexanone, Sigma-Aldrich®
4-Phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001641
CAS číslo: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0