1,2,4,5-Tetramethylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T19607-100G
T19607-500G
SIALT19607-100GEA
1810
CZK
SIALT19607-100G
SIALT19607-500G
1,2,4,5-Tetramethylbenzen, Sigma-Aldrich®
1,2,4,5-Tetramethylbenzen
Vzorec:
C₁₀H₁₄ Bod varu: 196,8 °C (1013 hPa) Bod tání: 78…81 °C Hustota: 1,036 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008528 CAS číslo: 95-93-2 EINECS: 202-465-7 UN: 1325 ADR: 4.1,II Merck Index: 13,03501 |