2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
A13313.09
A13313.18
A13313.09EA
1360
CZK
A13313.09
A13313.18
2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,3,5,6-Tetramethylbenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 60706-63-0
Molecular Formula: C10H13ClO2S
Formula Weight: 232.73
Melting Point: 97-101°
Beilstein Reference: 1876644
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00014723
Vzorec:
C₁₀H₁₃ClO₂S Bod tání: 97…101 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014723 CAS číslo: 60706-63-0 UN: 3261 ADR: 8,II |