2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
L01952.06
L01952.14
L01952.06EA
1770
CZK
L01952.06
L01952.14
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol ≥98%
2,4,6-Trimethylbenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 4170-90-5
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Melting Point: 85-89°
Boiling Point: 140°/15mm
MDL No.: MFCD00014422
Vzorec:
C₁₀H₁₄O Bod varu: 140 °C (15 mmHg) Bod tání: 85…89 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014422 CAS číslo: 4170-90-5 EINECS: 224-032-1 |