Tisk…
2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A11549.14 A11549.22
A11549.14EA 2430 CZK
A11549.14 A11549.22
2',4',6'-Trimethylacetophenone ≥97%
2',4',6'-Trimethylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 1667-01-2 Molecular Formula: C11H14O Formula Weight: 162.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5170 Boiling Point: 235-236° Beilstein Reference: 2044595 MDL No.: MFCD00008735
Vzorec: C₁₁H₁₄O
Bod varu: 235…236 °C
Hustota: 0,975
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008735
CAS číslo: 1667-01-2
EINECS: 216-783-9