5-tert-Butyl-m-xylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-tert-Butyl-3,5-dimethylbenzene, 1-(tert-Butyl)-3,5-dimethylbenzene
A19220.22
A19220.36
A19220.22EA
1020
CZK
A19220.22
A19220.36
5-tert-Butyl-m-xylene ≥98%
5-tert-Butyl-m-xylene
Purity: 98%
CAS No.: 98-19-1
Molecular Formula: C12H18
Formula Weight: 162.27
Flash Point: 84°(183°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: -22°
Boiling Point: 207-209°
Beilstein Reference: 1853314
MDL No.: MFCD00008832
Vzorec:
C₁₂H₁₈ Bod varu: 207…209 °C Bod tání: –22 °C Hustota: 0,86 Bod vzplanutí: 84 °C (183 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008832 CAS číslo: 98-19-1 EINECS: 202-647-6 |