Tisk…

Mezitylen, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: 1,3,5-Trimethylbenzene

M-Clarity™ quality level = MQ200

M7200-100ML M7200-10L M7200-500ML M7200-5ML M7200-2.5L
SIALM7200-100MLEA 869 CZK
SIALM7200-100ML SIALM7200-10L SIALM7200-500ML SIALM7200-5ML SIALM7200-2.5L
Mezitylen, Sigma-Aldrich®
Mezitylen
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 165 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,8637 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008538
CAS číslo: 108-67-8
EINECS: 203-604-4
UN: 2325
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05934

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR