Tisk…
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
223778-10G 223778-50G
SIAL223778-10GEA 3220 CZK
SIAL223778-10G SIAL223778-50G
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
Vzorec: C₁₈H₃₀
MW: 246,44 g/mol
Bod varu: 248 °C (1013 hPa)
Bod tání: 69…71 °C
Hustota: 2,637 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008831
CAS číslo: 1460-02-2
EINECS: 215-952-4