Tisk…
1,2,4-Trimethylbenzen, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Pseudocumene
T73601-25ML T73601-2L T73601-500ML
SIALT73601-25MLEA 970 CZK
SIALT73601-25ML SIALT73601-2L SIALT73601-500ML
1,2,4-Trimethylbenzen, Sigma-Aldrich®
1,2,4-Trimethylbenzen
Vzorec: C₉H₁₂
MW: 120.19
Bod varu: 169
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.88 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 44
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008527
CAS číslo: 95-63-6
EINECS: 202-436-9
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 12,08100