Tisk…
1,2,3-Trimethylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T73202-50ML T73202-5ML
SIALT73202-50MLEA 5250 CZK
SIALT73202-50ML SIALT73202-5ML
1,2,3-Trimethylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,2,3-Trimethylbenzene
Vzorec: C₉H₁₂
Bod varu: 175 °C (1013 hPa)
Bod tání: –25 °C
Hustota: 0,894 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008520
CAS číslo: 526-73-8
EINECS: 208-394-8
UN: 3295
ADR: 3,III