2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
119490-100G
119490-25G
SIAL119490-100GEA
6430
CZK
SIAL119490-100G
SIAL119490-25G
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₁₅H₂₃ClO₂S MW: 302,87 g/mol Bod tání: 93…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007433 CAS číslo: 6553-96-4 EINECS: 229-479-6 UN: 3261 ADR: 8,II |