Tisk…

2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulphonyl chloride

152790250 152791000
ACRO152790250EA 1900 CZK
ACRO152790250 ACRO152791000
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride 97%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₅H₂₃ClO₂S
MW: 302,87 g/mol
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007433
CAS číslo: 6553-96-4
EINECS: 229-479-6
UN: 3261
ADR: 8,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 93 to 97 °C
Titration Argentometric ≥96.0 %
Gel strength ≥700 g/cm² (1.5 %)
Gel point 32 to 38 °C (1.5 %)
Ash ≤5 %
pH 6.0 to 7.5 (10 % suspension)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR