Tisk…
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
M7707-100G M7707-25G M7707-5G
SIALM7707-100GEA 7230 CZK
SIALM7707-100G SIALM7707-25G SIALM7707-5G
2-Mesitylenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218.7
Bod varu: 150 °C (20 mmHg)
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007434
CAS číslo: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8 II