Tisk…
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2,4,6-Trimethylbenzenesulphonyl chloride, Mesitylene-2-sulphonyl chloride
125590250 125591000 125595000
ACRO125590250EA 1670 CZK
ACRO125590250 ACRO125591000 ACRO125595000
2-Mesitylenesulphonyl chloride 99%
2-Mesitylenesulphonyl chloride
Vzorec: C₉H₁₁ClO₂S
MW: 218.7
Bod varu: 150 °C (20 mmHg)
Bod tání: 53…57 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00007434
CAS číslo: 773-64-8
EINECS: 212-257-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 57 °C
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)